1-Bromo-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromofluorobenzene
B0884-25G B0884-500G B0884-100G
TCIAB0884-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0884-25G TCIAB0884-500G TCIAB0884-100G
1-Bromo-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-fluorobenzene
Formule: C₆H₄BrF
Kookpunt: 153°C
Smeltpunt: –16 °C
Dichtheid: 1,4946 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 56°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000342
CAS nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad158a0c71fcce037778e0fc07b80269fca7f3dc&vid=356084e488e068614277e8479a4f10a91137875e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %