1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B1772-5G B1772-25G
TCIAB1772-5GEA 23.1 EUR
TCIAB1772-5G TCIAB1772-25G
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄BrF₃O
Kookpunt: 80°C
Dichtheid: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 67°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040834
CAS nummer: 407-14-7
EINECS: 206-979-2
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=001c6bd25452f00a43fe7729faf8c71913aa793e&vid=44aff4b1f57b499a9c9c0ab50006beca44317fd1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %