2,4-Dibromoaniline ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
D1153-10G
D1153-25G
TCIAD1153-10GEA
33
EUR
TCIAD1153-10G
TCIAD1153-25G
2,4-Dibromoaniline ≥98.0% (by GC)
2,4-Dibromoaniline
Formule:
C₆H₅Br₂N Kookpunt: 156°C Smeltpunt: 80…82 °C Dichtheid: 2,26 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007633 CAS nummer: 615-57-6 EINECS: 210-434-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Specification Test Results
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 82.0 deg-C |