3-Bromoaniline ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B0542-25G
B0542-100G
TCIAB0542-25GEA
41.8
EUR
TCIAB0542-25G
TCIAB0542-100G
3-Bromoaniline ≥98.0% (by GC)
3-Bromoaniline
Formule:
C₆H₆BrN Kookpunt: 251°C Smeltpunt: 16 °C Dichtheid: 1,59 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: ≥ 230 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007757 CAS nummer: 591-19-5 EINECS: 209-704-4 ADR: 6.1,III |
|
Specification Test Results
Appearance | White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |