2-Bromoanisole ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
1-Bromo-2-methoxybenzene
B0546-25G
B0546-500G
B0546-100G
TCIAB0546-25GEA
25.3
EUR
TCIAB0546-25G
TCIAB0546-500G
TCIAB0546-100G
2-Bromoanisole ≥98.0% (by GC)
2-Bromoanisole
Formule:
C₇H₇BrO Kookpunt: 223°C Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 101°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000064 CAS nummer: 578-57-4 EINECS: 209-425-8 ADR: 9,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |