3-Bromoanisole ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-methoxybenzene
B0545-250G B0545-25G
TCIAB0545-250GEA 102 EUR
TCIAB0545-250G TCIAB0545-25G
3-Bromoanisole ≥98.0% (by GC)
3-Bromoanisole
Formule: C₇H₇BrO
Kookpunt: 211°C
Smeltpunt: 2 °C
Dichtheid: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 98°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000081
CAS nummer: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=951772af1827ce40be603e77eeb9c83cc45c0d5d&vid=48c19e36e38b634ed096f5c57640dde3a7e71200&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %