2,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D0565-1G D0565-5G
TCIAD0565-1GEA 19.8 EUR
TCIAD0565-1G TCIAD0565-5G
2,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₆O₃
Kookpunt: 60 - 65 °C (12 -rr)
Smeltpunt: 99 °C
Dichtheid: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003333
CAS nummer: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=855a2dbaad9683046e88381a51b4ee6ad3baefef&vid=d5a41990cb475d61a1e133879b01d9cf10aa9917&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C