3-Phenoxybenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Phenoxybenzenecarbaldehyde, m-Phenoxybenzenecarbaldehyde
P0960-25G
P0960-500G
TCIAP0960-25GEA
23.1
EUR
TCIAP0960-25G
TCIAP0960-500G
3-Phenoxybenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
3-Phenoxybenzaldehyde
Formule:
C₁₃H₁₀O₂ Kookpunt: 184°C Smeltpunt: 13 °C Dichtheid: 1,147 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003353 CAS nummer: 39515-51-0 EINECS: 254-487-1 ADR: 6.1,II |
|
Specification Test Results
Purity (GC) | min. 97.0 % |