Butyl benzoate ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B0066-25ML B0066-500ML
TCIAB0066-25MLEA 18.7 EUR
TCIAB0066-25ML TCIAB0066-500ML
Butyl benzoate ≥99.0% (by GC)
Butyl benzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Kookpunt: 250°C
Smeltpunt: –22°C
Dichtheid: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 122°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009439
CAS nummer: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Index: 14,01552
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a20f8114911663e5081ff5019d2b660699a04b7e&vid=da540721aa4cf4533f92aa52b258b06bee811390&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %