1,2-Dichloorbenzeen ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
o-Dichlorobenzene
D1116-25ML
D1116-500ML
TCIAD1116-25MLEA
20.9
EUR
TCIAD1116-25ML
TCIAD1116-500ML
1,2-Dichloorbenzeen ≥99.0% (by GC)
1,2-Dichloorbenzeen
Formule:
C₆H₄Cl₂ Kookpunt: 180°C Smeltpunt: –17 °C Dichtheid: 1,309 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 69°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000535 CAS nummer: 95-50-1 EINECS: 202-425-9 UN: 1591 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,03056 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |