1,3-Dichloorbenzeen ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D0333-25G D0333-500G
TCIAD0333-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0333-25G TCIAD0333-500G
1,3-Dichloorbenzeen ≥98.0% (by GC)
1,3-Dichloorbenzeen
Formule: C₆H₄Cl₂
Kookpunt: 172°C
Smeltpunt: –25°C
Dichtheid: 1,2884 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 62°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000573
CAS nummer: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03055
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=020f37232391574bedb70d4e338868ec0057ed73&vid=e13491800b3afd2a8860e41f5653539367f9339f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %