2-Chloorbenzaldehyde ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
C0561-25G
C0561-500G
TCIAC0561-25GEA
17.6
EUR
TCIAC0561-25G
TCIAC0561-500G
2-Chloorbenzaldehyde ≥99.0% (by GC)
2-Chloorbenzaldehyde
Formule:
C₇H₅ClO Kookpunt: 212°C Smeltpunt: 10 °C Dichtheid: 1,248 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 104°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003304 CAS nummer: 89-98-5 EINECS: 201-956-3 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |