3,5-Dichlorobenzaldehyde 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
D2012-1G
D2012-5G
TCIAD2012-1GEA
17.6
EUR
TCIAD2012-1G
TCIAD2012-5G
3,5-Dichlorobenzaldehyde 97,0 GC_ASSAY_METHOD
3,5-Dichlorobenzaldehyde
Formule:
C₇H₄Cl₂O MW: 175.01 g/mol Kookpunt: 215°C Smeltpunt: 63 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003352 CAS nummer: 10203-08-4 EINECS: 233-499-0 UN: 1759 ADR: 8 III |
|
Specification Test Results
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 63.0 to 66.0 deg-C |