3-Chloorbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
C0124-25G C0124-500G C0124-100G
TCIAC0124-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0124-25G TCIAC0124-500G TCIAC0124-100G
3-Chloorbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Chloorbenzaldehyde
Formule: C₇H₅ClO
Kookpunt: 214°C
Smeltpunt: 17…18 °C
Dichtheid: 1,241 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 88°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003350
CAS nummer: 587-04-2
EINECS: 209-596-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05f5be99a15f4f563e72257b0f838cc1f3a68a05&vid=125fbb7bf2db3e2e9af6ae0cd24919d4e2f1044b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %