2-Chlooraniline ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
C0111-25ML C0111-500ML
TCIAC0111-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC0111-25ML TCIAC0111-500ML
2-Chlooraniline ≥98.0% (by GC)
2-Chlooraniline
Formule: C₆H₆ClN
Kookpunt: 209°C
Smeltpunt: –2°C
Dichtheid: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 104°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007656
CAS nummer: 95-51-2
EINECS: 202-426-4
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f3039919a17e79c9aefda8183331cd4f346d3cd&vid=7ae9992ad1b57be7f65dd96ae53cccc7023078f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %