4-Chloroanisole ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
C0122-25G
C0122-500G
TCIAC0122-25GEA
24.2
EUR
TCIAC0122-25G
TCIAC0122-500G
4-Chloroanisole ≥98.0% (by GC)
4-Chloroanisole
Formule:
C₇H₇ClO Kookpunt: 198°C Smeltpunt: -18°C Dichtheid: 1,17 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 78°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000616 CAS nummer: 623-12-1 EINECS: 210-772-2 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |