2-Chloorfenol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Chloro-2-hydroxybenzene
C0241-25G
C0241-500G
TCIAC0241-25GEA
18.7
EUR
TCIAC0241-25G
TCIAC0241-500G
2-Chloorfenol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2-Chloorfenol
Formule:
C₆H₅ClO MW: 128.56 g/mol Kookpunt: 175 °C Smeltpunt: 9 °C Dichtheid: 1.27 (20 °C) Vlampunt: 70°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002159 CAS nummer: 95-57-8 EINECS: 202-433-2 UN: 2021 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,02154 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |