2,4,6-Trichloorfenol ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
T0390-25G
T0390-500G
TCIAT0390-25GEA
17.6
EUR
TCIAT0390-25G
TCIAT0390-500G
2,4,6-Trichloorfenol ≥97.0% (by GC)
2,4,6-Trichloorfenol
Formule:
C₆H₃Cl₃O Kookpunt: 120°C Smeltpunt: ∼66 °C Dichtheid: 1,675 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 99 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002172 CAS nummer: 88-06-2 EINECS: 201-795-9 UN: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,09644 |
|
Specification Test Results
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |