1,2-Difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D1627-25G D1627-5G
TCIAD1627-25GEA 56.1 EUR
TCIAD1627-25G TCIAD1627-5G
1,2-Difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2-Difluorobenzene
Formule: C₆H₄F₂
Kookpunt: 91°C
Smeltpunt: –34 °C
Dichtheid: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 2°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000284
CAS nummer: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2175f12501d793f97ad93466140ed42be2394369&vid=86f1d48ef5e24d48bca227c0f856a4e9139fb4f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %