1,3-Difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
D1626-25G
D1626-500G
TCIAD1626-25GEA
51.7
EUR
TCIAD1626-25G
TCIAD1626-500G
1,3-Difluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Difluorobenzene
Formule:
C₆H₄F₂ Kookpunt: 83°C Smeltpunt: -59°C Dichtheid: 1,16 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: -5°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000327 CAS nummer: 372-18-9 EINECS: 206-746-5 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |