1,4-Difluorobenzene ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D1628-25G D1628-5G
TCIAD1628-25GEA 35.2 EUR
TCIAD1628-25G TCIAD1628-5G
1,4-Difluorobenzene ≥99.0% (by GC)
1,4-Difluorobenzene
Formule: C₆H₄F₂
Kookpunt: 88°C
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: -5°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000344
CAS nummer: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e06d87f24157c46bc7ad104f65941d7fa8e035c3&vid=a4d92aa3566ecd82c03e6f361af854e0671e47c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %