2,6-Difluorobenzonitrile ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
D1650-25G
D1650-100G
TCIAD1650-25GEA
31.9
EUR
TCIAD1650-25G
TCIAD1650-100G
2,6-Difluorobenzonitrile ≥99.0% (by GC)
2,6-Difluorobenzonitrile
Formule:
C₇H₃F₂N Kookpunt: 98 - 100 °C (31 -rr) Smeltpunt: 30…32 °C Dichtheid: 1,24 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001778 CAS nummer: 1897-52-5 EINECS: 217-589-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
|
Specification Test Results
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |