2,6-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
D1635-25G
D1635-5G
D1635-100G
TCIAD1635-25GEA
52.8
EUR
TCIAD1635-25G
TCIAD1635-5G
TCIAD1635-100G
2,6-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC)
2,6-Difluoroaniline
Formule:
C₆H₅F₂N Kookpunt: 154°C Dichtheid: 1,199 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 43°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007655 CAS nummer: 5509-65-9 EINECS: 226-853-0 UN: 1992 ADR: 3,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |