3,4-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D1809-25G D1809-100G
TCIAD1809-25GEA 73.7 EUR
TCIAD1809-25G TCIAD1809-100G
3,4-Difluoroaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
Kookpunt: 205 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 22 °C
Dichtheid: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007761
CAS nummer: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb90f62a1ac8563dd2d0f19826f246d58ae098f8&vid=cb90f62a1ac8563dd2d0f19826f246d58ae098f8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to Yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %