2-Fluorophenol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
F0150-25G
F0150-250G
TCIAF0150-25GEA
19.8
EUR
TCIAF0150-25G
TCIAF0150-250G
2-Fluorophenol ≥98.0% (by GC)
2-Fluorophenol
Formule:
C₆H₅FO Kookpunt: 152°C Smeltpunt: 16 °C Dichtheid: 1,22 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 47°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002155 CAS nummer: 367-12-4 EINECS: 206-681-2 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Specification Test Results
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |