2-Nitroanisool ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
N0125-25G N0125-500G
TCIAN0125-25GEA 26.4 EUR
TCIAN0125-25G TCIAN0125-500G
2-Nitroanisool ≥98.0% (by GC)
2-Nitroanisool
Formule: C₇H₇NO₃
Kookpunt: 273°C
Smeltpunt: 9 °C
Dichtheid: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 124°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007096
CAS nummer: 91-23-6
EINECS: 202-052-1
UN: 2730
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06584
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f740bddc272c7468abb4a03722b78b834804860&vid=09680a47c8b2e1cc87106bf5b08ff4fa9929bb9d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %