Anisool ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
A0492-25G
A0492-500G
TCIAA0492-25GEA
17.6
EUR
TCIAA0492-25G
TCIAA0492-500G
Anisool ≥99.0% (by GC)
Anisool
Formule:
C₇H₈O MW: 108.14 g/mol Kookpunt: 154°C Smeltpunt: -37 Vlampunt: 51°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008354 CAS nummer: 100-66-3 EINECS: 202-876-1 UN: 2222 ADR: 3 III Merck Index: 14,00669 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |