3-Methoxyphenol ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0122-25ML M0122-500ML M0122-100ML
TCIAM0122-25MLEA 29.7 EUR
TCIAM0122-25ML TCIAM0122-500ML TCIAM0122-100ML
3-Methoxyphenol ≥98.0% (by GC)
3-Methoxyphenol
Formule: C₇H₈O₂
Kookpunt: 244°C
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,131 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002267
CAS nummer: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0ef01b8db74e92696af81c8091dac93a0c86529&vid=d95f24e3d08c214cc54f9f3f59e8a794779c0cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %