Mequinol ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M0123-25G
M0123-500G
M0123-100G
TCIAM0123-25GEA
17.6
EUR
TCIAM0123-25G
TCIAM0123-500G
TCIAM0123-100G
Mequinol ≥99.0% (by GC)
Mequinol
Formule:
C₇H₈O₂ Kookpunt: 243°C Smeltpunt: 55…57 °C Dichtheid: 1,55 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 128 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002332 CAS nummer: 150-76-5 EINECS: 205-769-8 |
|
Specification Test Results
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 55.0 to 58.0 deg-C |