1,3-Dimethoxybenzene ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Resorcinol dimethyl ether
D0628-25G
D0628-500G
D0628-100G
TCIAD0628-25GEA
17.6
EUR
TCIAD0628-25G
TCIAD0628-500G
TCIAD0628-100G
1,3-Dimethoxybenzene ≥99.0% (by GC)
1,3-Dimethoxybenzene
Formule:
C₈H₁₀O₂ Kookpunt: 217°C Smeltpunt: –52 °C Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 87°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008384 CAS nummer: 151-10-0 EINECS: 205-783-4 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |