α,2-Dibromotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D1514-25G D1514-5G
TCIAD1514-25GEA 64.9 EUR
TCIAD1514-25G TCIAD1514-5G
α,2-Dibromotoluene ≥98.0% (by GC)
α,2-Dibromotoluene
Formule: C₇H₆Br₂
Kookpunt: 253 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 34 °C
Dichtheid: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: ≥ 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000173
CAS nummer: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d28ebda1a60997e8ba51472b7358dc2dcf259d92&vid=d28ebda1a60997e8ba51472b7358dc2dcf259d92&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %