1-Bromo-2-ethylbenzene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B1428-25G B1428-5G
TCIAB1428-25GEA 161 EUR
TCIAB1428-25G TCIAB1428-5G
1-Bromo-2-ethylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-ethylbenzene
Formule: C₈H₉Br
Kookpunt: 199°C
Dichtheid: 1,3589 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 71°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000077
CAS nummer: 1973-22-4
EINECS: 217-823-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c32dc7bdbfbfa2adeb3a0d855095250d8bfb67c4&vid=a532b216836a28af977ff573b52e80c93d42a4ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %