3-Bromotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B0660-25G B0660-500G B0660-100G
TCIAB0660-25GEA 29.7 EUR
TCIAB0660-25G TCIAB0660-500G TCIAB0660-100G
3-Bromotoluene ≥98.0% (by GC)
3-Bromotoluene
Formule: C₇H₇Br
Kookpunt: 183,7 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 59°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000085
CAS nummer: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfa49b635ab32e31ed9b92043b764e96d6a31f7f&vid=b87f98f096a523f07360639d96b42184631ca947&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %