α-Bromo-2-chlorotoulene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
C1443-25G C1443-5G
TCIAC1443-25GEA 102 EUR
TCIAC1443-25G TCIAC1443-5G
α-Bromo-2-chlorotoulene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-2-chlorotoulene
Formule: C₇H₆BrCl
Kookpunt: 130°C
Dichtheid: 1,5897 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 109°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000566
CAS nummer: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79ee313b0e4e3f82f2f9b3b30bf6233f559e6e89&vid=710dc41cc0a620826835d400b0f720f0f87b7a51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %