3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B0664-25G B0664-250G
TCIAB0664-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0664-25G TCIAB0664-250G
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥99.0% (by GC)
3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₄BrF₃
Kookpunt: 155°C
Dichtheid: 1,6276 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 43°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000380
CAS nummer: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac9bce2d7243bec2a4ff14f0d3b9be4468d09040&vid=5896bbb3b08e15e518546d3dafb11dfcd5e2d5ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %