4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
B1252-25G
B1252-250G
TCIAB1252-25GEA
44
EUR
TCIAB1252-25G
TCIAB1252-250G
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formule:
C₇H₄BrF₃ MW: 225.01 g/mol Kookpunt: 155°C Vlampunt: 48°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000398 CAS nummer: 402-43-7 EINECS: 206-943-6 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |