4-tert-Butylbenzaldehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
BTB10258.1 BTB10258.10 BTB10258.50
MAYBBTB10258.1EA 0 EUR
MAYBBTB10258.1 MAYBBTB10258.10 MAYBBTB10258.50
4-tert-Butylbenzaldehyde
4-tert-Butylbenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O
Kookpunt: 58…60 °C (0,2 mmHg)
Dichtheid: 0,971 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035742
CAS nummer: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
UN: 3082
ADR: 9,III