Benzylacetone ≥95.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
B0405-25ML
B0405-500ML
TCIAB0405-25MLEA
17.6
EUR
TCIAB0405-25ML
TCIAB0405-500ML
Benzylacetone ≥95.0% (by GC)
Benzylacetone
Formule:
(C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃ Kookpunt: 115°C Smeltpunt: –13 °C Dichtheid: 0,99 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 98°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008790 CAS nummer: 2550-26-7 EINECS: 219-847-4 |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |