Acetofenon ≥98.5% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A0061-25G A0061-500G
TCIAA0061-25GEA 18.7 EUR
TCIAA0061-25G TCIAA0061-500G
Acetofenon ≥98.5% (by GC)
Acetofenon
Formule: C₈H₈O
Kookpunt: 201,7 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 20 °C
Dichtheid: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 80°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008724
CAS nummer: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
ADR: 9,
Merck Index: 14,00073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ae1cd68496c86406a95b5ffc18f35bd3c6ed153&vid=e2673dd23819859931f97bfc83cfe9fe0f5b38b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %