4-Methoxyphenylacetone ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M0675-100ML
M0675-25ML
TCIAM0675-100MLEA
59.4
EUR
TCIAM0675-100ML
TCIAM0675-25ML
4-Methoxyphenylacetone ≥97.0% (by GC)
4-Methoxyphenylacetone
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Kookpunt: 269°C Smeltpunt: –15 °C Dichtheid: 1,07 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 101°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008773 CAS nummer: 122-84-9 EINECS: 204-578-7 |
|
Specification Test Results
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |