α,α,α-Trichloortolueen ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α,α,α-Trichlorotoluene, Phenylchloroform, (Trichloromethyl)benzene
T0399-25G T0399-500G
TCIAT0399-25GEA 18.7 EUR
TCIAT0399-25G TCIAT0399-500G
α,α,α-Trichloortolueen ≥99.0% (by GC)
α,α,α-Trichloortolueen
Formule: C₇H₅Cl₃
Kookpunt: 221°C
Smeltpunt: -5°C
Dichtheid: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 103°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000786
CAS nummer: 98-07-7
EINECS: 202-634-5
UN: 2226
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72717df4962a52ca74a5a6ae6fde57952d3e5e87&vid=e8dea371febb4cd44e8d2976cce84a3b5c2c047b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %