3,4-Dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
|
Synoniemen:
1,2-Dichloro-4-methylbenzene
D0426-25G
D0426-500G
TCIAD0426-25GEA
18.7
EUR
TCIAD0426-25G
TCIAD0426-500G
3,4-Dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
3,4-Dichlorotoluene
Formule:
C₇H₆Cl₂ Kookpunt: 205°C Dichtheid: 1,2564 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 118°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000556 CAS nummer: 95-75-0 EINECS: 202-447-9 UN: 3082 ADR: 9,III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |