2,6-Dichlorotoluene ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D0422-25G D0422-500G D0422-100G
TCIAD0422-25GEA 17.6 EUR
TCIAD0422-25G TCIAD0422-500G TCIAD0422-100G
2,6-Dichlorotoluene ≥99.0% (by GC)
2,6-Dichlorotoluene
Formule: C₇H₆Cl₂
Kookpunt: 198°C
Smeltpunt: 2 °C
Dichtheid: 1,2686 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 92°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000576
CAS nummer: 118-69-4
EINECS: 204-269-7
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e90a0be064a890eeb66be50279c08bd64efdf89&vid=c8acee5c22e57dbdd157af810b9df1ae9dee0768&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specificaties
Environmentally Preferable