2,4-Dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
D0419-25ML D0419-500ML
TCIAD0419-25MLEA 18.7 EUR
TCIAD0419-25ML TCIAD0419-500ML
2,4-Dichlorotoluene ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichlorotoluene
Formule: C₇H₆Cl₂
Kookpunt: 198°C
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1,2498 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 102°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000583
CAS nummer: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c673a678b4ac2058784e9c954a960ccca4e94d0&vid=6ff70c1a936d12396dad30060a318aa4fe3f0b6f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %