2-Chloortolueen ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Chlorotoluene
C0295-25G C0295-500G
TCIAC0295-25GEA 28.6 EUR
TCIAC0295-25G TCIAC0295-500G
2-Chloortolueen ≥98.0% (by GC)
2-Chloortolueen
Formule: C₇H₇Cl
Kookpunt: 159°C
Smeltpunt: -35°C
Dichtheid: 1,0825 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 52°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000562
CAS nummer: 95-49-8
EINECS: 202-424-3
UN: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d279b894a98717db018b29674a399072601f69f5&vid=14606ffc23861996a80d3d229a7e4cbe745163c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %