3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
D1865-25G D1865-500G
TCIAD1865-25GEA 19.8 EUR
TCIAD1865-25G TCIAD1865-500G
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
3,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
Kookpunt: 173°C
Dichtheid: 1,486 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 65°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000555
CAS nummer: 328-84-7
EINECS: 206-337-1
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2876b32127addce05f235945f51695fe997eac7&vid=72781523d1a1fec6ae04bf9f3cc25b2e18fae4bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %