2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
C0303-25G C0303-500G
TCIAC0303-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0303-25G TCIAC0303-500G
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₄ClF₃
Kookpunt: 153°C
Smeltpunt: –5 °C
Dichtheid: 1,379 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 59°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000561
CAS nummer: 88-16-4
EINECS: 201-805-1
UN: 2234
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca0eb81a9920301662ba783b5074f263a393e23&vid=c136d82f458ff5a9ad636140e43e49fc90edafdb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %