2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
C1227-25G
C1227-500G
TCIAC1227-25GEA
22
EUR
TCIAC1227-25G
TCIAC1227-500G
2-Chloro-4-fluorotoluene ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-fluorotoluene
Formule:
C₇H₆ClF MW: 144.58 g/mol Kookpunt: 153°C Vlampunt: 50°C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000572 CAS nummer: 452-73-3 EINECS: 207-209-8 UN: 1993 ADR: 3 III |
|
Specification Test Results
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |