4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥97.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
C0225-25G C0225-500G
TCIAC0225-25GEA 29.7 EUR
TCIAC0225-25G TCIAC0225-500G
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride ≥97.0% (by GC)
4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
Kookpunt: 222°C
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 101°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007084
CAS nummer: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
UN: 2307
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19ccff8f08c9afd681505eb46dd0eb90a10e611f&vid=250989aaf4530e506b59db3c679f8d817e323473&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %