2-Fluorotoluene ≥99.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
F0039-25ML F0039-500ML
TCIAF0039-25MLEA 17.6 EUR
TCIAF0039-25ML TCIAF0039-500ML
2-Fluorotoluene ≥99.0% (by GC)
2-Fluorotoluene
Formule: C₇H₇F
Kookpunt: 114°C
Smeltpunt: –62 °C
Dichtheid: 1,005 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 12°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000322
CAS nummer: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
UN: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d63af630d71efceb84b67bad3655b9b6996fcf3c&vid=42f5e04bfd1b02d33c4a0f2de9517a31fb34056f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %